ENAH961CD712
Enamine
4-chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7816826-100MG
CHF 120.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7816826-100MG
CHF 120.40
Iupac Name
4-chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5ClOS/c10-8-2-1-3-9-7(8)4-6(5-11)12-9/h1-5H
InChI
NSKSTUZQSQFGOH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7816826
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)