Documenti fondamentali
ENAH961CD6E0
Enamine
2-(3,3-difluorocyclobutyl)cyclopropane-1-carbaldehyde
Scegli un formato
50 MG
CHF 718.40
100 MG
CHF 926.40
250 MG
CHF 1’302.10
500 MG
CHF 2’024.90
1 G
CHF 2’582.60
2.5 G
CHF 5’021.40
5 G
CHF 7’409.50
SKU del venditore: EN300-6876589-50MG
CHF 718.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 718.40
100 MG
CHF 926.40
250 MG
CHF 1’302.10
500 MG
CHF 2’024.90
1 G
CHF 2’582.60
2.5 G
CHF 5’021.40
5 G
CHF 7’409.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6876589-50MG
CHF 718.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3,3-difluorocyclobutyl)cyclopropane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10F2O/c9-8(10)2-6(3-8)7-1-5(7)4-11/h4-7H,1-3H2
InChI
IZZJXTGYOPVKOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6876589
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6876589
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)