ENAH961CD63D
Enamine
2-(morpholin-3-yl)-5-(trifluoromethyl)phenol hydrobromide
About This Item
Iupac Name
2-(morpholin-3-yl)-5-(trifluoromethyl)phenol hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H12F3NO2.BrH/c12-11(13,14)7-1-2-8(10(16)5-7)9-6-17-4-3-15-9;/h1-2,5,9,15-16H,3-4,6H2;1H
InChI
NKSDWXQWQLVKRI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27700774
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)