Documenti fondamentali
ENAH961CD597
Enamine
6,7-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Numero MDL:
Iupac Name
6,7-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
Inchi Code
1S/C11H14O/c1-7-3-4-9-5-6-10(12)11(9)8(7)2/h3-4,10,12H,5-6H2,1-2H3
InChI
NFIMNBLZAPETED-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716608
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716608
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)