Documenti fondamentali
ENAH961CD53D
Enamine
[(5R)-5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-5-yl]methanol
Scegli un formato
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
SKU del venditore: EN300-26622222-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26622222-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(R)-(6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c10-5-6-1-2-7-8-3-4-9(6)7/h3-4,6,10H,1-2,5H2/t6-/m1/s1
InChI
NVRFCMKWUJAVNV-ZCFIWIBFSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26622222
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26622222
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)