Documenti fondamentali
ENAH961CD44C
Enamine
1-ethynyl-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.13
Numero MDL:
Iupac Name
1-ethynyl-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H4F6/c1-2-6-3-4-7(9(11,12)13)5-8(6)10(14,15)16/h1,3-5H
InChI
BZOHVMRWQNYFKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27160259
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27160259
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)