ENAH95E741CB
Enamine
N,N-diethylsulfamoyl fluoride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7048744-100MG
CHF 185.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7048744-100MG
CHF 185.40
Iupac Name
diethylsulfamoyl fluoride
Inchi Code
1S/C4H10FNO2S/c1-3-6(4-2)9(5,7)8/h3-4H2,1-2H3
InChI
AILVSTFKSUSWNR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7048744
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)