ENAH95E741AA
Enamine
N-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzenesulfonamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-18199227-100MG
CHF 203.60
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-18199227-100MG
CHF 203.60
Iupac Name
N-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O2S/c13-12(14,15)9-6-7-11(16-8-9)17-20(18,19)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,16,17)
InChI
NSXKYUJNYQTJLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18199227
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)