Documenti fondamentali
ENAH95E74158
Enamine
4-(methylamino)pyridine-2,6-dicarboxamide
Scegli un formato
50 MG
CHF 787.30
100 MG
CHF 1’014.80
250 MG
CHF 1’429.50
500 MG
CHF 2’223.80
1 G
CHF 2’838.70
2.5 G
CHF 5’521.90
5 G
CHF 8’149.20
10 G
CHF 12’059.60
SKU del venditore: EN300-7425893-50MG
CHF 787.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 787.30
100 MG
CHF 1’014.80
250 MG
CHF 1’429.50
500 MG
CHF 2’223.80
1 G
CHF 2’838.70
2.5 G
CHF 5’521.90
5 G
CHF 8’149.20
10 G
CHF 12’059.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7425893-50MG
CHF 787.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-(methylamino)pyridine-2,6-dicarboxamide
Inchi Code
1S/C8H10N4O2/c1-11-4-2-5(7(9)13)12-6(3-4)8(10)14/h2-3H,1H3,(H2,9,13)(H2,10,14)(H,11,12)
InChI
CSFIMHIHHXKYPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425893
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425893
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)