Documenti fondamentali
ENAH95E7414F
Enamine
2-cyclopropyl-2-methylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.67
Numero MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-2-methylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-8(7-3-4-7)5-2-6-9-8;/h7,9H,2-6H2,1H3;1H
InChI
FJPROWDLYTYCCE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114643
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114643
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)