ENAH95E7414B
Enamine
tert-butyl 4-sulfanylbutanoate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-2170907-100MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-2170907-100MG
CHF 436.30
Iupac Name
tert-butyl 4-mercaptobutanoate
Inchi Code
1S/C8H16O2S/c1-8(2,3)10-7(9)5-4-6-11/h11H,4-6H2,1-3H3
InChI
BERHURMHRKPONF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2170907
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)