Documenti fondamentali
ENAH95E74146
Enamine
3-cyclobutyl-3-methylazetidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.67
Numero MDL:
Iupac Name
3-cyclobutyl-3-methylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-8(5-9-6-8)7-3-2-4-7;/h7,9H,2-6H2,1H3;1H
InChI
SNFUJMDUQSFRAA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102044
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102044
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)