ENAH95E740E6
Enamine
3-cyclohexyl-N-methylaniline hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-27147549-50MG
CHF 354.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-27147549-50MG
CHF 354.40
Iupac Name
3-cyclohexyl-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N.ClH/c1-14-13-9-5-8-12(10-13)11-6-3-2-4-7-11;/h5,8-11,14H,2-4,6-7H2,1H3;1H
InChI
IEROSEFGCMAHHF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27147549
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)