Documenti fondamentali
ENAH95E7407E
Enamine
3-fluoro-N-(5-methyloxolan-3-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.22
Numero MDL:
Iupac Name
3-fluoro-N-(5-methyltetrahydrofuran-3-yl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H13FN2O/c1-7-5-8(6-14-7)13-10-9(11)3-2-4-12-10/h2-4,7-8H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
InChI
REVTZVXZXJYGIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2819119
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2819119
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)