ENAH95E74031
Enamine
rac-(1R,2R,5R,6R)-6-(acetyloxy)-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-2-yl acetate hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7425786-100MG
CHF 448.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7425786-100MG
CHF 448.00
Iupac Name
(1R,2R,5R,6R)-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-2,6-diyl diacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19NO4.ClH/c1-7(14)16-11-5-3-10-12(17-8(2)15)6-4-9(11)13-10;/h9-13H,3-6H2,1-2H3;1H/t9-,10-,11-,12-;/m1./s1
InChI
ZLKVQPSZMXOBBP-ZSMCIIQFSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425786
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)