Documenti fondamentali
ENAH95E73FED
Enamine
1-{1-chlorospiro[2.3]hexan-1-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.09
Numero MDL:
Iupac Name
(1-chlorospiro[2.3]hexan-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12ClN.ClH/c8-7(5-9)4-6(7)2-1-3-6;/h1-5,9H2;1H
InChI
YAPJACXEXFQSCW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27192777
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27192777
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)