Documenti fondamentali
ENAH95E73F91
Enamine
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 91.80
250 MG
CHF 112.60
500 MG
CHF 151.60
1 G
CHF 181.50
2.5 G
CHF 284.20
5 G
CHF 454.50
SKU del venditore: EN300-2716385-100MG
CHF 91.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 91.80
250 MG
CHF 112.60
500 MG
CHF 151.60
1 G
CHF 181.50
2.5 G
CHF 284.20
5 G
CHF 454.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2716385-100MG
CHF 91.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-2-14-8-3-4-9(11(12)13)7(5-8)6-10/h3-5H,2H2,1H3
InChI
FKHDQGBZQJRJNV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2716385
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2716385
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)