Documenti fondamentali
ENAH95E73EE0
Enamine
2-[(2S)-pyrrolidin-2-yl]acetamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.63
Numero MDL:
Iupac Name
(S)-2-(pyrrolidin-2-yl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c7-6(9)4-5-2-1-3-8-5;/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9);1H/t5-;/m0./s1
InChI
MSHUUCQYNRTNIL-JEDNCBNOSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686733
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686733
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)