Key Documents
ENAH95E73D25
Enamine
6-cyclopropylpyrimidin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.17
Numero MDL:
Punto di fusione
151-153
Iupac Name
6-cyclopropyl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C7H9N3/c8-7-3-6(5-1-2-5)9-4-10-7/h3-5H,1-2H2,(H2,8,9,10)
InChI
HYXLQVUEUHPYGV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1225183
Melting Point
151-153
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1225183