ENAH95E73D05
Enamine
rac-1-[(1R,2R)-2-(methoxymethyl)cyclopropyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
((1R,2R)-2-(methoxymethyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-8-4-6-2-5(6)3-7;/h5-6H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-,6-;/m0./s1
InChI
MTZWFRODXPFKLK-GEMLJDPKSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542957
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542957
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)