ENAH95E73B2C
Enamine
6-methylspiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
About This Item
Peso molecolare:
161.67
Numero MDL:
Iupac Name
6-methylspiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-6-2-8(3-6)4-7(9)5-8;/h6-7H,2-5,9H2,1H3;1H
InChI
HQORRMCCXBVSAZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149271
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149271
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)