Documenti fondamentali
ENAH95E73AFA
Enamine
2-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.64
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10F3N.ClH/c1-9(2,13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5;/h3-4H,13H2,1-2H3;1H
InChI
BDUBJQHMTQTTRB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148764
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148764
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)