Documenti fondamentali
ENAH95E73A74
Enamine
1,3-dimethyl 4,8-dioxoadamantane-1,3-dicarboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
SKU del venditore: EN300-27115401-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27115401-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
236-237
Iupac Name
dimethyl 4,8-dioxo-1,3-adamantanedicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H16O6/c1-19-11(17)13-4-7-3-8(9(13)15)5-14(6-13,10(7)16)12(18)20-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI
AGCGBVXRBQTMPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115401
Melting Point
236-237
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115401
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)