Documenti fondamentali
ENAH95E73A06
Enamine
1-{4H,5H,6H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-yl}ethan-1-amine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’741.50
5 G
CHF 2’556.60
10 G
CHF 3’768.20
SKU del venditore: EN300-27149290-100MG
CHF 344.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’741.50
5 G
CHF 2’556.60
10 G
CHF 3’768.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27149290-100MG
CHF 344.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]thiazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2S.2ClH/c1-5(9)8-10-6-3-2-4-7(6)11-8;;/h5H,2-4,9H2,1H3;2*1H
InChI
FCEPJNUPTXLHKU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149290
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149290
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)