Documenti fondamentali
ENAH95E739E6
Enamine
(2-chloro-5-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.09
Numero MDL:
Iupac Name
(2-chloro-5-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI
LBYGLODTZSZWCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7905482
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7905482
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)