ENAH95E7388E
Enamine
rac-(1R,4S,5R,6R)-2-oxa-3-azabicyclo[2.2.2]octane-5,6-diol hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7353104-100MG
CHF 448.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7353104-100MG
CHF 448.00
Iupac Name
(1S,4R,5S,6S)-2-oxa-3-azabicyclo[2.2.2]octane-5,6-diol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)10-7-3;/h3-9H,1-2H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m1./s1
InChI
KRHQIFIWPADYMB-OLALXQGDSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353104
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)