Documenti fondamentali
ENAH95E737CB
Enamine
rac-tert-butyl (1R,5S)-7,7-dimethyl-6-oxo-2-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.31
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1S,5R)-7,7-dimethyl-6-oxo-2-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-7-6-8-9(14)13(4,5)10(8)15/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9+/m1/s1
InChI
FJQFGKJXOPEXDM-BDAKNGLRSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438833
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438833
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)