Documenti fondamentali
ENAH95E73710
Enamine
rac-methyl (1R,5R)-3-benzyl-3-azabicyclo[3.2.0]heptane-1-carboxylate
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
SKU del venditore: EN300-27082359-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.32
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27082359-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (1R,5R)-3-benzyl-3-azabicyclo[3.2.0]heptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO2/c1-18-14(17)15-8-7-13(15)10-16(11-15)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-11H2,1H3/t13-,15-/m0/s1
InChI
RRJBIWLHSMLLKD-ZFWWWQNUSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27082359
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27082359
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)