Documenti fondamentali
ENAH95E73693
Enamine
bicyclo[3.2.1]octa-2,6-diene-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
Numero MDL:
Punto di fusione
143-145
Iupac Name
bicyclo[3.2.1]octa-2,6-diene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10O2/c10-9(11)8-4-6-1-2-7(3-6)5-8/h1-2,4,6-7H,3,5H2,(H,10,11)
InChI
FKIOICDQRSBEFF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24201074
Melting Point
143-145
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24201074
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)