ENAH95E7351F
Enamine
5-[(morpholin-4-yl)methyl]pyridine-2-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
5-(morpholinomethyl)picolinic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O3.2ClH/c14-11(15)10-2-1-9(7-12-10)8-13-3-5-16-6-4-13;;/h1-2,7H,3-6,8H2,(H,14,15);2*1H
InChI
DAJVCJANYWUQQD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145429
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)