Documenti fondamentali
ENAH95E73461
Enamine
2-{2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}acetic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 254.30
250 MG
CHF 342.70
500 MG
CHF 594.90
1 G
CHF 750.90
2.5 G
CHF 1’429.50
5 G
CHF 2’092.50
10 G
CHF 3’083.10
SKU del venditore: EN300-2685101-100MG
CHF 254.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 254.30
250 MG
CHF 342.70
500 MG
CHF 594.90
1 G
CHF 750.90
2.5 G
CHF 1’429.50
5 G
CHF 2’092.50
10 G
CHF 3’083.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2685101-100MG
CHF 254.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
239-244
Iupac Name
(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-7-8(6-10(13)14)12-5-3-2-4-9(12)11-7/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI
CPGQJEFOEJTDBQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2685101
Melting Point
239-244
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2685101
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)