Documenti fondamentali
ENAH95E731B4
Enamine
N-[4-(azetidin-3-yl)phenyl]acetamide; trifluoroacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.27
Numero MDL:
Iupac Name
N-(4-(azetidin-3-yl)phenyl)acetamide 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C11H14N2O.C2HF3O2/c1-8(14)13-11-4-2-9(3-5-11)10-6-12-7-10;3-2(4,5)1(6)7/h2-5,10,12H,6-7H2,1H3,(H,13,14);(H,6,7)
InChI
OLMOMNFLPDMIHS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145513
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145513
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)