Documenti fondamentali
ENAH95E72FDE
Enamine
tert-butyl N-[(2-amino-3-chlorophenyl)methyl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.73
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-amino-3-chlorobenzyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H17ClN2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-7-8-5-4-6-9(13)10(8)14/h4-6H,7,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI
BHNIKXZNBMEXDY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7277668
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7277668
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)