ENAH95E72FA5
Enamine
3-{7-[(tert-butoxy)carbonyl]-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl}propanoic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-(7-(tert-butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21N3O4.ClH/c1-14(2,3)21-13(20)16-6-7-17-10(4-5-12(18)19)8-15-11(17)9-16;/h8H,4-7,9H2,1-3H3,(H,18,19);1H
InChI
QKCKFDOVABEGCI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151417
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)