ENAH95E72F3E
Enamine
2-iodofuran-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-iodofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3IO3/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
InChI
JNHIXEHYXXAQJP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170680
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170680
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)