Documenti
ENAH95E72ED8
Enamine
6-bromo-3-methyl-1,2-dihydroquinoxalin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.07
Numero MDL:
Punto di fusione
256-257
Iupac Name
6-bromo-3-methylene-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-5-9(13)12-7-3-2-6(10)4-8(7)11-5/h2-4,11H,1H2,(H,12,13)
InChI
XSIWNKOZSSZWFF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228739
Melting Point
256-257
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228739