Documenti fondamentali
ENAH95E72E4D
Enamine
2-(3-bromo-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.49
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-bromoisoxazol-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7BrN2O.ClH/c6-5-4(1-2-7)3-9-8-5;/h3H,1-2,7H2;1H
InChI
FUGRMYWJYKPGAC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27143290
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27143290
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)