Documenti fondamentali
ENAH95E728D3
Enamine
tert-butyl N-(5-formyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)carbamate
Scegli un formato
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
SKU del venditore: EN300-6309477-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6309477-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (5-formyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H15N3O3/c1-10(2,3)16-9(15)11-8-5-7(6-14)13(4)12-8/h5-6H,1-4H3,(H,11,12,15)
InChI
BPOYRBJQERKMKK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6309477
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6309477
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)