Documenti fondamentali
ENAH95E728C2
Enamine
7-methoxy-2-methyl-1-benzofuran-5-carbaldehyde
Scegli un formato
50 MG
CHF 454.50
100 MG
CHF 652.10
250 MG
CHF 913.40
500 MG
CHF 1’410.00
1 G
CHF 1’794.80
2.5 G
CHF 3’475.70
5 G
CHF 5’122.80
10 G
CHF 7’575.90
SKU del venditore: EN300-8578518-50MG
CHF 454.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 454.50
100 MG
CHF 652.10
250 MG
CHF 913.40
500 MG
CHF 1’410.00
1 G
CHF 1’794.80
2.5 G
CHF 3’475.70
5 G
CHF 5’122.80
10 G
CHF 7’575.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-8578518-50MG
CHF 454.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
105-106
Iupac Name
7-methoxy-2-methylbenzofuran-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-7-3-9-4-8(6-12)5-10(13-2)11(9)14-7/h3-6H,1-2H3
InChI
YEZZSHDIEXQERY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8578518
Melting Point
105-106
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8578518
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)