Documenti fondamentali
ENAH95E72890
Enamine
3,5-dibromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.91
Numero MDL:
Iupac Name
3,5-dibromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3Br2FO2/c8-4-1-3(2-11)7(12)5(9)6(4)10/h1-2,12H
InChI
BYTBCQARDOIGFP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21998471
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21998471
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)