Documenti fondamentali
ENAH95E72887
Enamine
2-(dimethoxymethyl)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.2
Numero MDL:
Iupac Name
2-(dimethoxymethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-12-10(13-2)9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-7,10H,1-2H3
InChI
LBLUODAMHWQWCR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227326
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227326
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)