Documenti fondamentali
ENAH95E726A2
Enamine
1-[2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]prop-2-en-1-one
Scegli un formato
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
SKU del venditore: EN300-5111070-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-5111070-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-acryloyl-2-pyrrolidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-2-8(11)9-5-3-4-7(9)6-10/h2,7,10H,1,3-6H2
InChI
CSEVAIDYVYTYEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5111070
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5111070
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)