Documenti fondamentali
ENAH95E72635
Enamine
3-(6-fluoropyridin-2-yl)oxolan-3-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.18
Numero MDL:
Iupac Name
3-(6-fluoropyridin-2-yl)tetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C9H10FNO2/c10-8-3-1-2-7(11-8)9(12)4-5-13-6-9/h1-3,12H,4-6H2
InChI
HASHLKITIYXHLK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549333
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549333
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)