Documenti fondamentali
ENAH95E72600
Enamine
2-ethynyl-7-oxaspiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.7
Numero MDL:
Iupac Name
2-ethynyl-7-oxaspiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-2-10(11)7-9(8-10)3-5-12-6-4-9;/h1H,3-8,11H2;1H
InChI
NAPWZOHZQJQBSB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27147413
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27147413
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)