Documenti fondamentali
ENAH95E7255B
Enamine
4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-ol dihydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 464.90
100 MG
CHF 670.30
250 MG
CHF 936.80
500 MG
CHF 1’451.60
1 G
CHF 1’849.40
2.5 G
CHF 3’579.70
5 G
CHF 5’277.50
SKU del venditore: EN300-27159023-50MG
CHF 464.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 464.90
100 MG
CHF 670.30
250 MG
CHF 936.80
500 MG
CHF 1’451.60
1 G
CHF 1’849.40
2.5 G
CHF 3’579.70
5 G
CHF 5’277.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.13
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27159023-50MG
CHF 464.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.2ClH/c1-11-5-4-10-8-3-2-7(12)6-9(8)11;;/h2-3,6,10,12H,4-5H2,1H3;2*1H
InChI
GFSYBCMFXRFHFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159023
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159023
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)