Documenti fondamentali
ENAH95E724B8
Enamine
{2-[(3-methyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)amino]cyclopentyl}methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.3
Numero MDL:
Iupac Name
(2-((3-methyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)amino)cyclopentyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H15N3OS/c1-6-10-9(14-12-6)11-8-4-2-3-7(8)5-13/h7-8,13H,2-5H2,1H3,(H,10,11,12)
InChI
QUKZXHGECCPEIZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5424665
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5424665
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)