ENAH95E72470
Enamine
methyl 4-ethynylpyridine-2-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-139234-100MG
CHF 363.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-139234-100MG
CHF 363.50
Iupac Name
methyl 4-ethynyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-3-7-4-5-10-8(6-7)9(11)12-2/h1,4-6H,2H3
InChI
DUFAATULZHETGT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139234
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)