Documenti fondamentali
ENAH95E72461
Enamine
1-chloro-4-(3-ethynylphenoxy)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.68
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-chlorophenoxy)-3-ethynylbenzene
Inchi Code
1S/C14H9ClO/c1-2-11-4-3-5-14(10-11)16-13-8-6-12(15)7-9-13/h1,3-10H
InChI
RAZLGBOBIBNHDQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27118183
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27118183
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)