Documenti fondamentali
ENAH95E723A9
Enamine
1-(4-amino-3-methylphenoxy)propan-2-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.7
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-amino-3-methylphenoxy)propan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO2.ClH/c1-7-5-9(3-4-10(7)11)13-6-8(2)12;/h3-5,8,12H,6,11H2,1-2H3;1H
InChI
SICSCLPWADWHBY-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27193313
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27193313
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)