Documenti fondamentali
ENAH9453E328
Enamine
2-chloro-3-isothiocyanato-6-methylpyridine
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
SKU del venditore: EN300-25091588-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-25091588-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-3-isothiocyanato-6-methylpyridine
Inchi Code
1S/C7H5ClN2S/c1-5-2-3-6(9-4-11)7(8)10-5/h2-3H,1H3
InChI
HPNYYWNZDHENPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25091588
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25091588
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)